Merck
L227404
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H32N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
500.668
MDL number:
Other Notes