Merck
L226130
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17Cl3N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
519.841
MDL number:
Other Notes