Merck
L224405
3-AMINO-N,N-DIETHYL-6-PH-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H18F3N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
393.434
MDL number:
Other Notes