Merck
L215082
2-CHLOROBENZALDEHYDE [3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H19ClN6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
458.911
MDL number:
Other Notes