Merck
L213292
2,4-DICHLORO-N-{2-[((2E)-2-{1-[3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL]ETHYLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17Cl2N7O2
Número de CAS:
Peso molecular:
494.344
MDL number:
Other Notes