Merck
L208728
2-(4-HEPTYLPHENYL)-2-OXOETHYL 2-(4-BROMOPHENYL)-8-METHYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C32H32BrNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
558.521
MDL number:
Other Notes