Merck
L201677
1-ETHYL-2-(2-METHOXY-1-PROPENYL)NAPHTHO(1,2-D)(1,3)THIAZOL-1-IUM METHYL SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H21NO5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
395.5
MDL number:
Other Notes