Merck
L199575
N-(3,4-DIMETHOXYBENZYL)-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
380.404
MDL number:
Other Notes