Merck
L186244
2-AMINO-4-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(2-PHENYLETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H25N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
443.507
MDL number:
Other Notes