Merck
L183717
11-(1-AZEPANYL)-7,8,9,10-TETRAHYDROBENZIMIDAZO(1,2-B)ISOQUINOLINE-6-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H24N4
Número de CAS:
Peso molecular:
344.463
MDL number:
Other Notes