Merck
L183504
3-PROPYL-1-((3-PYRIDINYLMETHYL)AMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H19N5
Número de CAS:
Peso molecular:
341.419
MDL number:
Other Notes