Merck
L178365
2-([1,1'-BIPHENYL]-4-YLOXY)-N'-[(E)-(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H19N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
397.437
MDL number:
Other Notes