Merck
L175994
2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)-N'-[(E)-(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H23N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
377.447
MDL number:
Other Notes