Merck
L150770
4-{[(E)-(5-CHLORO-3-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLIDENE]AMINO}-6-METHYL-3-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H13ClN6OS
Número de CAS:
Peso molecular:
360.827
MDL number:
Other Notes