Merck
L143596
METHYL 6-BROMO-5-((2-BROMOBENZYL)OXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14Br2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
454.118
MDL number:
Other Notes