Merck
L133000
3-(((2-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-6-YL)AMINO)METHYLENE)-2,4-PENTANEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H14N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
274.344
MDL number:
Other Notes