Merck
L124621
2-[(E)-(3-OXO-6,7,8,9-TETRAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-2(5H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL 2-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H22N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
390.443
MDL number:
Other Notes