Merck
L106577
2-((E)-{2-[3-((2E)-2-{2-[(4-METHOXYBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-3-OXOPROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C33H28N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
608.613
MDL number:
Other Notes