L031200
Activator 42®
0.3 M
Sinónimos:
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
concentración
84-92 g/L (Activator 42 content, titration)
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
Clave InChI
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
Otras notas
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?