Merck
KN8971300008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
Sinónimos:
897130-0008
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 51,30
US$ 51,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 51,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
US$ 51,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897130-0008
Parámetros
300 MHz frequency
L × curvatura × concentricidad
8 in. × 28 μm × 38 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Características y beneficios
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Attached polyethylene caps
  • OD 5 mm
  • Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)