Merck
K8750
Sigma-Aldrich
6-Ketoestrone
≥98%
Sinónimos:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-6,17-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20O3
Número de CAS:
Peso molecular:
284.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥98%
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
Gene Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)