JRD1692
Ethyl 2-(4-bromophenyl)-7-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
CC1=C(C=NC2=CC(C3=CC=C(Br)C=C3)=NN21)C(OCC)=O
CCOC(C(C=NC1=CC(C2=CC=C(Br)C=C2)=NN31)=C3C)=O
InChI
1S/C16H14BrN3O2/c1-3-22-16(21)13-9-18-15-8-14(19-20(15)10(13)2)11-4-6-12(17)7-5-11/h4-9H,3H2,1-2H3
Clave InChI
FBDHAPASLZMHDC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)