JRD1678
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methylthiazole-5-carboxylate
AldrichCPR
Sinónimos:
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methyl-5-thiazolecarboxylate
About This Item
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
CC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C(OCC)=O)S1
CCOC(C1=C(N=C(S1)C)C2=CC=C(F)C=C2)=O
InChI
1S/C13H12FNO2S/c1-3-17-13(16)12-11(15-8(2)18-12)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
APNKKSOPKMQZGY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)