JRD1639
(E)-4-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-1H-benzo[b][1,4]diazepin-2(3H)-one
AldrichCPR
Sinónimos:
1,3-Dihydro-4-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
About This Item
cadena SMILES
O=C(C1)NC2=C(C=CC=C2)N=C1C3=CC(C)=CC=C3O
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-10-6-7-15(19)11(8-10)14-9-16(20)18-13-5-3-2-4-12(13)17-14/h2-9,17,19H,1H3,(H,18,20)
Clave InChI
PZIHWUHSEJWGKC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)