JRD1622
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
AldrichCPR
Sinónimos:
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
ketone
cadena SMILES
O=C1C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2OC(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C10H4Cl2O4/c11-4-1-5-7(13)3-8(10(14)15)16-9(5)6(12)2-4/h1-3H,(H,14,15)
Clave InChI
FSTRRPXNRFANIZ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)