JRD1415
1-(4-(4-Fluorobenzyloxy)-2-hydroxyphenyl)-2-(4-chlorophenyl)ethanone
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 556,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 556,00
Formulario
solid
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
cadena SMILES
ClC1=CC=C(CC(C2=C(O)C=C(OCC3=CC=C(F)C=C3)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C21H16ClFO3/c22-16-5-1-14(2-6-16)11-20(24)19-10-9-18(12-21(19)25)26-13-15-3-7-17(23)8-4-15/h1-10,12,25H,11,13H2
Clave InChI
BXCDRHNONGKJND-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)