JRD1411
1-(4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl)-2-p-tolylethanone
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 556,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 556,00
Formulario
solid
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
CC1=CC=C(CC(C2=C(O)C=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C22H20O3/c1-16-7-9-17(10-8-16)13-21(23)20-12-11-19(14-22(20)24)25-15-18-5-3-2-4-6-18/h2-12,14,24H,13,15H2,1H3
Clave InChI
OCCZUIQQPYULSV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)