JRD1405
6-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-2-hydroxypyridine-3-carbonitrile
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 686,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 686,00
Formulario
solid
grupo funcional
chloro
fluoro
nitrile
cadena SMILES
COC1=C(C2=CC(C(F)(F)F)=C(C(O)=N2)C#N)C=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C14H8ClF3N2O2/c1-22-12-3-2-7(15)4-8(12)11-5-10(14(16,17)18)9(6-19)13(21)20-11/h2-5H,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
LOXFAUGKDQYDFU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)