JRD1376
Ethyl 2-methyl-6-p-tolylpyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 496,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 496,00
Formulario
solid
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(C(C=CC(C1=CC=C(C=C1)C)=N2)=C2C)=O
InChI
1S/C16H17NO2/c1-4-19-16(18)14-9-10-15(17-12(14)3)13-7-5-11(2)6-8-13/h5-10H,4H2,1-3H3
Clave InChI
OAEOOOKZIMODSV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)