JRD1322
3-(4-Ethylphenyl)-5-(trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 1.170,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.170,00
Formulario
solid
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
CCC1=CC=C(C2=NOC(C(F)(F)F)=C2C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H10F3NO3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)10-9(12(18)19)11(20-17-10)13(14,15)16/h3-6H,2H2,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
IMDFHOGSDIJGAD-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)