Merck
JKA7148
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average Mn 20,000, 3arm-OH, 1arm-NH2, HCl Salt
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
4arm-PEG20K 3arm-OH, 1arm-NH2, HCl Salt, average Mn 20000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 20000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)