Merck
JKA7017
Sigma-Aldrich
4arm-PEG40K-Succinimidyl Glutarate
average Mn 40,000
Sinónimos:
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)4
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn 40,000
idoneidad de la reacción
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCC(OCCOCCOCC(COCCOCCOC(CCCC(ON1C(CCC1)=O)=O)=O)(COCCOCCOC(CCCC(ON2C(CCC2)=O)=O)=O)COCCOCCOC(CCCC(ON3C(CCC3)=O)=O)=O)=O)ON4C(CCC4=O)=O.[R]
Descripción general
4arm PEG Succinimidyl Glutarate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sargeant, T.D., et al.
Acta Biomaterialia, 8(1) (2012)
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.