JKA13006
mPEG12-Acrylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2OCOCHCH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Monodisperse PEG. It can react with amine and thiol.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)