Merck
HTOA200
Oleilamina
≥89%
Sinónimos:
cis-1-Amino-9-octadeceno
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
267.49
Beilstein:
1723960
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
8 mmHg ( 135 °C)
Ensayo
≥89%
índice de refracción
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
densidad
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)