Documentos clave
HAM79433
Supelco
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.1 mm
Sinónimos:
Anion Exchange Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.180,00
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.180,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Hamilton® HPLC anion exchange column, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
Materiales
PSDVB/Trimethylammonium packing
fabricante / nombre comercial
Hamilton
envase
1 ea of
Parámetros
5000 psi pressure
técnicas
HPLC: suitable
D.I. × L
4.1 mm × 250 mm
Matriz
polymeric
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH
1-13
técnica de separación
anion exchange
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)