Documentos clave
HAM208336
Hamilton® SaltLine reagent syringe, Model 1005 BFP-SAL, volume 5 mL, no needle
pack of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 646,00
US$ 646,00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 646,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
US$ 646,00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Materiales
Gastight borosilicate glass syringe
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)