H7504
3-Hexadecanone
≥99%
Sinónimos:
Ethyl tridecyl ketone
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99%
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c