Merck
H6401
Sigma-Aldrich
Hexachloropropene
≥90%
Sinónimos:
Perchloropropene
About This Item
Fórmula lineal:
CCl3CCl=CCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.75
Beilstein:
1766640
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
8.3 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
≥90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.549 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
densidad
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
Clave InChI
VFDYKPARTDCDCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Neudecker et al.
Mutation research, 170(1-2), 1-9 (1986-04-01)
In the presence of S9 mix all allylic chloropropenes tested exert considerable indirect mutagenic activity which is most pronounced for 1,2,3-trichloropropene. Lower as well as higher chlorinated derivatives are clearly less mutagenic. Longer than standard incubation time (120 min instead