H48204
4-Hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid
98%
Sinónimos:
2-Nitrophenol-4-arsonic acid
About This Item
assay
98%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
InChI key
XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)