Merck
H26200
Sigma-Aldrich
3-(1-Hydroxyethyl)aniline
98%
Sinónimos:
1-(3-Aminophenyl)ethanol, 3-Amino-α-methylbenzyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
2802415
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
66-69 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)c1cccc(N)c1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)