Merck
H2155
Sigma-Aldrich
Heptamethyleneimine
98%
Sinónimos:
Azacyclooctane, Octahydroazocine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
113.20
Beilstein:
102615
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
51-53 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCCNCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h8H,1-7H2
Clave InChI
QXNDZONIWRINJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto
Haruka Shinohara et al.
Cancer letters, 360(1), 28-38 (2015-02-04)
The fusion gene bcr-abl develops chronic myeloid leukemia (CML), and stimulates PI3K/Akt/mTOR signaling, leading to impaired autophagy. PI3K/Akt/mTOR signaling also plays an important role in cell metabolism. The Warburg effect is a well-recognized hallmark of cancer energy metabolism, and is