Merck
H18402
Sigma-Aldrich
Hydroquinonesulfonic acid potassium salt
technical grade
Sinónimos:
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 74,90
US$ 74,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 74,90
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3SO3K
Número de CAS:
Peso molecular:
228.26
Beilstein:
5187027
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
mp
251 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[K+].Oc1ccc(O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O5S.K/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)