Merck
H14601
Sigma-Aldrich
Hexyl sulfide
95%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)5]2S
Número de CAS:
Peso molecular:
202.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.4587 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
densidad
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCSCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)