Merck
H12404
Sigma-Aldrich
3-Hexanol
97%
Sinónimos:
Ethyl propyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1718964
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
densidad
0.820 g/mL at 20 °C
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Belén Cotes et al.
Oecologia, 179(1), 151-162 (2015-05-07)
To locate and evaluate host patches before oviposition, parasitoids of herbivorous insects utilize plant volatiles and host-derived cues, but also evaluate predator-derived infochemicals to reduce predation risks. When foraging in host habitats infested with entomopathogenic fungi that can infect both