Documentos clave
GF99953836
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO010400
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 5.390,00
US$ 5.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 5.390,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 5.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 999-538-36
tamaño × grosor
0.5 m × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)