Documentos clave
GF99782993
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
FE040210
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
light tight (lt)
Formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 997-829-93
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)