GF99536338
Carbon
foil, 500x500mm, thickness 0.2mm, flexible graphite, 99.8%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000305, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
foil
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 995-363-38
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamaño × grosor
500 × 500 mm × 0.2 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)