Documentos clave
GF98483765
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinónimos:
FE026010
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 984-837-65
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)