Documentos clave
GF97679244
Polyetheretherketone
(PEEK), monofilament, diam. 0.15 mm, L 1 m, condition type c, pigmented
Sinónimos:
EK305915
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 275,00
US$ 275,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 275,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 275,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 976-792-44
Longitud
1 m
Diámetro
0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)