Documentos clave
GF97645629
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 3 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
SI636810
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 976-456-29
diámetro
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)